Merck
PHL89647
Dihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H29NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.43
Beilstein:
2815150
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
Klucz InChI
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
VR1 vanilloid receptor agonist.
Powiązanie
Capsaicin analog.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)