Merck
PHL89624
Dehydrocostus lactone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(−)-Dehydrocostus lactone; Dehydrocostus lactone; Epiligulyl oxide, (3aS,6aR,9aR,9bS)-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, Dehydro-costus lactone (6CI,7CI), Dehydrocostuslactone, Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 6alpha-hydroxy-, gamma-lactone, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Dehydrocostuslactone (DHE) is a sesquiterpene lactone extracted from Saussurea lappa and Aucklandia lappa. The compound possess antifungal and antimycobacterial activity and exhibit a cytotoxic effect against HepG2, OVCAR-3, and HeLa cell lines.
Suppressors of cytokine signaling (SOCS) proteins negatively regulate cytokine receptor signaling. The SOCS family include eight members SOCS-1 to SOCS-7 and CIS. Dehydrocostuslactone (DHE) is a sesquiterpene lactone extracted from Saussurea lappa and Aucklandia lappa. The compound possess antifungal and antimycobacterial activity and exhibit a cytotoxic effect against HepG2, OVCAR-3, and HeLa cell lines. DHE inhibits cell proliferation not only in early-stage breast cancer MCF-7 but also in more advanced stage MDA-MB-231 cancer cells, without significant effect on H184B5F5/M10 normal mammary epithelial cells. The inhibition of breast cancer cells proliferation occurs through cell cycle blockade and apoptosis. DHE inhibits cell cycle progression and cell death through SOCS-1 and SOCS-3.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89624-10MG