Merck
PHL89584
(−)-Bornyl acetate
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Beilstein:
2502036
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
ciśnienie pary
0.6 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (GC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
tw
223-224 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Klucz InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 - 194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 - 90 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.