Merck
PHL89229
Isofraxidin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
6,8-Dimethoxyumbelliferone, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxychromen-2-one, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxycoumarin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.19
Beilstein:
202652
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC)c1O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-7-5-6-3-4-8(12)16-10(6)11(15-2)9(7)13/h3-5,13H,1-2H3
Klucz InChI
HOEVRHHMDJKUMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)