Merck
PHL85771
Securinine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1O[C@@]23C[C@@H](C=CC2=C1)N4CCCC[C@H]34
InChI
1S/C13H15NO2/c15-12-7-9-4-5-10-8-13(9,16-12)11-3-1-2-6-14(10)11/h4-5,7,10-11H,1-3,6,8H2/t10-,11-,13+/m1/s1
Klucz InChI
SWZMSZQQJRKFBP-WZRBSPASSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Securinine is an alkaloid widely in traditional folk medicine. Long known as a GABAA antagonist, securinine was recently found to up-regulate p53 protein and to modulate the related family member p73 protein in a p53-dependent fashion, inducing p73 in the HCT116 p53(-) cells and down-regulating it in the p53(+) cells. Induction of proapoptotic protein p73 only in p53 cells could be used to target cancer cells preferentially. Securinine has been found to induce p53-independent, p73-dependent apoptosis in RKO colon cancer cells.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)