Merck
BP1165
Palmatine chloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Berbinium, Dibenzo[a,g]quinolizinium,5,6-dihydro-2,3,9,10-tetramethoxychloride, Fibrauretin chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
palmatine
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=CC2=C(C=C1OC)CC[N+]3=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C4C=C32.[Cl-]
InChI
1S/C21H22NO4.ClH/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Palmatine chloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Phellodendron Chinense Bark
  • Phellodendron Amurense Bark
  • Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)