Merck
PHL85726
Cirsimarin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 4′-glucoside, Cirsimaretin, Cirsimaritin 4′-glucoside, Cirsitakaoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)OC)OC)O
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
Klucz InChI
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)