Merck
PHL85707
(−)-Antofine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
7-Demethoxytylophorine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.45
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=CC(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C23H25NO3/c1-25-15-6-7-16-18(10-15)20-12-23(27-3)22(26-2)11-19(20)17-9-14-5-4-8-24(14)13-21(16)17/h6-7,10-12,14H,4-5,8-9,13H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)