Merck
935573
Sigma-Aldrich
5-O-p-Coumaroylquinic acid
≥95%
Synonim(y):
Kwas (1R,3R,4S,5R)-1,3,4-trihydroksy-5-[[3-(4-hydroksyfenylo)-1-okso-2-propen-1-ylo]oksy]cykloheksanokarboksylowy,, Kwas cykloheksanokarboksylowy, Kwas cykloheksanokarboksylowy, 1,3,4-trihydroksy-5-[[3-(4-hydroksyfenylo)-1-okso-2-propen-1-ylo]oksy]-,(1R,3R,4S,5R), Kwas cykloheksanokarboksylowy, 1,3,4-trihydroksy-5-[[3-(4-hydroksyfenylo)-1-okso-2-propenyl]oksy]-, (1R,3R,4S,5R)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.31
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to off-white
bp
613.2 °C
mp
192-199 °C
gęstość
1.55 g/cm3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC1CC(O)(C(=O)O)CC(O)C1O)C=CC2=CC=C(O)C=C2
InChI
InChI=1S/C16H18O8/c17-10-4-1-9(2-5-10)3-6-13(19)24-12-8-16(23,15(21)22)7-11(18)14(12)20/h1-6,11-12,14,17-18,20,23H,7-8H2,(H,21,22)/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
Klucz InChI
BMRSEYFENKXDIS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 5-O-p-kumaroilochinowy przyciągnął uwagę przemysłu farmaceutycznego i nutraceutycznego ze względu na jego potencjalne zastosowania terapeutyczne.
Cechy i korzyści
Kwas 5-O-p-kumarochinowy to naturalny związek fenolowy należący do klasy pochodnych kwasu hydroksycynamonowego. Jest strukturalnie podobny do kwasu 4-p-kumaroilochinowego, z dodatkową grupą kwasu kumarowego przyłączoną do pozycji 5 szkieletu kwasu chinowego za pomocą wiązania estrowego. Związek ten jest powszechnie spotykany w różnych źródłach roślinnych i wykazuje podobną aktywność biologiczną do kwasu 4-p-kumaroilochinowego, w tym właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)