Kluczowe dokumenty
PHL84143
Serpentine hydrogen tartrate
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,4,5,6-Tetradehydroajmalicine hydrogen tartrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
InChI
1S/C19H22N2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)15-20-11-13-21(14-12-20)19(22)18-5-3-2-4-6-18/h2-10H,11-15H2,1H3
Klucz InChI
BNTHNHKCFISDNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?