Merck
PHL80380
Catharanthine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (2α,5β,6α,18β)-3,4-Didehydroibogamine-18-carboxylic acid methyl ester, 7-Ethyl-9,10,12,13-tetrahydro-6,9-methano-5H-pyrido[1′,2′:1,2]azepino[4,5-b]indole-6(6aH)-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CCC1=C[C@@H]2C[N@H]3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
Klucz InChI
CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Katarantyna jest prekursorem leków przeciwnowotworowych - winblastyny i winkrystyny. Katarantyna jest inhibitorem samoorganizacji tubuliny w mikrotubule.
Katarantyna jest prekursorem leków przeciwnowotworowych winblastyny i winkrystyny, powstającym w wyniku dimeryzacji katarantyny z winidoliną. Sama katarantyna jest inhibitorem samoorganizacji tubuliny w mikrotubule, choć nie tak silnym jak winblastyna czy winkrystyna. Katarantyna wykazuje również aktywność antycholinergiczną. Wykazywała antagonizm muskarynowy w stężeniu 10 mikroM i w pełni hamowała skurcze przepony, w których pośredniczył receptor nikotynowy, z IC50 wynoszącym 59,6 mikroM.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80380-10MG