Merck
PHL84053
Artepillin C
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(2E)-3-[4-Hydroxy-3,5-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl]-2-propenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1c(cc(cc1CC=C(C)C)\C=C\C(=O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C19H24O3/c1-13(2)5-8-16-11-15(7-10-18(20)21)12-17(19(16)22)9-6-14(3)4/h5-7,10-12,22H,8-9H2,1-4H3,(H,20,21)/b10-7+
Klucz InChI
KABCFARPAMSXCC-JXMROGBWSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)