Merck
PHL83915
Tectochrysin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methylchrysin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
format
neat
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
Klucz InChI
IRZVHDLBAYNPCT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)