Merck
PHL82666
2,3,4′,5-Tetrahydroxystilbene 2-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, 2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
Klucz InChI
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO. The compound stimulates mitochondrial biogenesis, and expression of hemoglobin in non-hematopoietic cells. 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside has demonstrated protective effects in cardiovascular disease and ischemia models.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)