Merck
PHL82643
Resorcinol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,3-Benzenediol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Beilstein:
906905
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
3.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 21.1 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1126 °F
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: allium zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Resorcinol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1602003
Resorcinol