Merck
PHL82636
Psoralidin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,9-Dihydroxy-2-(3-methyl-2-butenyl)-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 3,9-Dihydroxy-2-prenylcoumestan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)=CCC1=C(C=C(OC2=O)C(C(OC3=C4)=C2C3=CC=C4O)=C1)O
InChI
1S/C20H16O5/c1-10(2)3-4-11-7-14-17(9-15(11)22)25-20(23)18-13-6-5-12(21)8-16(13)24-19(14)18/h3,5-9,21-22H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
YABIJLLNNFURIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Psoralidin is a furanocoumarin natural product used in Chinese medicine. Psoralidin, a PTP1B inhibitor, has been shown to have anticancer activity with a variety of mechanisms proposed. Psoralidin induces ROS generation in androgen-independent prostate cancer cells, leading to inhibition of cell proliferation. Psoralidin has been found to downregulate NOTCH1 signaling, causing growth arrest in both breast cancer stem cells and breast cancer cells.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)