Merck
PHL80435
α,β-Elemolic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Elemolic acid, mixture of α and β, α,β-Elemadienolic acid, α,β-Elemic acid, 3α,β-Hydroxytirucallic acid, 3-Hydroxytirucalla-8,24-dien-21-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O3
Masa cząsteczkowa:
456.70
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥75.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
Klucz InChI
NBSBUIQBEPROBM-RBCDNMFMSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80435-10MG