O7756
AOCS Low Erucic Rapeseed Oil
analytical standard, ampule of 100 mg
Synonim(y):
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E. Mix Rapeseed Oil, Rapeseed oil mixture, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Analit
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate