Kluczowe dokumenty
K5162-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 15 mm × 250 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
producent / nazwa handlowa
Omnifit 006ERG-15-25
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
15 mm × 250 mm
Opis ogólny
Wymienne kolumny szklane są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i długości otworów. Umożliwia to nie tylko wymianę kolumny w przypadku jej pęknięcia, ale także uzyskanie kilku kolumn o różnych długościach do użycia z posiadanymi już końcówkami o danym rozmiarze otworu. Modułowa natura naszych kolumn oznacza, że w celu uzyskania najwyższej elastyczności można łączyć i dopasowywać rozmiary kolumn z różnymi typami końcówek zgodnie z konkretnymi wymaganiami.
Informacje prawne
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)