Kluczowe dokumenty
K5146-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 2 Fixed Endpieces
I.D. × L 25 mm × 330 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
producent / nazwa handlowa
Omnifit 006EZ-25-33-FF
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
25 mm × 330 mm
Opis ogólny
Kompletne kolumny 1489 Labware są dostarczane zmontowane i gotowe do użycia, z rurkami i złączkami do podłączenia kolumny do istniejącego systemu. Dostępne są dwie konfiguracje:
  • Bez regulacji z dwoma stałymi elementami końcowymi (-FF), ekonomiczna opcja, gdy regulacja wysokości nie jest ważna.
  • Jeden stały element końcowy jako podpora łóżka i jeden regulowany element końcowy (tłok) do regulacji wysokości łóżka (-AF). Regulowany trzpień końcowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikowi precyzyjną kontrolę nad ruchem trzpienia końcowego, minimalizując ryzyko zakłócenia wypełnionego łoża i zapewniając regulację wysokości w zakresie 80 mm.
Informacje prawne
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)