K08670766
Kromasil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
Synonim(y):
Kolumna do chromatografii w odwróconym układzie faz C8
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-5-C8-4.6X150
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
150 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Opracowanie metody analitycznej, walidacja i badanie wymuszonej degradacji dapagliflozyny metodą RP-HPLC: Wykorzystując kolumnę HPLC 2185 C8, w badaniu tym wykazano solidność kolumny w zastosowaniach farmaceutycznych, w szczególności do szczegółowej analizy dapagliflozyny, leku przeciwcukrzycowego. Badania podkreślają skuteczność kolumny w radzeniu sobie ze złożonymi badaniami degradacji niezbędnymi do testowania stabilności leków (Chaudhari et al., 2023).
- Oznaczanie olmesartanu luzem i w farmaceutycznych postaciach dawkowania: Badania te przedstawiają zastosowanie kolumny 2185 C8 do wysokowydajnego oznaczania ilościowego olmesartanu, prezentując precyzję i powtarzalność kolumny zarówno w analizach masowych, jak i postaci dawkowania. Metoda ta ma kluczowe znaczenie dla kontroli jakości w produkcji farmaceutycznej (Agrawal et al., 2023).
- Kontrola jakości wzorców substancji dla wywaru Danggui Sini: Kolumna 2185 C8 była kluczowa w standaryzowanej kontroli jakości tradycyjnej medycyny chińskiej, udowadniając jej wszechstronność i skuteczność w separacji i analizie związków ziołowych (Lu et al., 2022).
- Odcisk palca HPLC tybetańskiej rośliny leczniczej "Bangga" i analiza składników chemicznych: W badaniu tym zastosowano kolumnę 2185 C8 w celu uzyskania szczegółowego profilowania i analizy chemicznej tybetańskich roślin leczniczych, co dodatkowo podkreśla rolę kolumny w usprawnianiu badań w dziedzinie etnofarmakologii (Lu et al., 2021).
- Ilościowe oznaczanie nowego leku przeciwgrzybiczego opartego na 1,3,4-tiadiazolu za pomocą HPLC-ESI/MS: Podkreślając wysoką rozdzielczość i czułość kolumny 2185 C8, badanie to koncentruje się na opracowaniu i walidacji metody ilościowego oznaczania nowego związku przeciwgrzybiczego, niezbędnego zarówno dla rozwoju farmaceutycznego, jak i monitorowania terapeutycznego (Sipkina i in., 2022).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
K08670766 | 4061838551887 |