G1007628
Analiza HPLC enancjomerów benalaksylu na urządzeniu Astec 3825 I 2000 HP-RSP w trybie odwróconej fazy
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1550 psi (107 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 250 μg/mL in 75:25, water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
agriculture
environmental
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)