Kluczowe dokumenty
G006109
Analiza GC związków siarki w benzynie na 2833-1 SULFUR
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SPB-1 SULFUR, 30 m x 0.32 mm I.D., 4.0 μm (24158)
oven: 35 ºC, 5 ºC/min to 200 ºC
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 300 ºC; FPD, 300 ºC
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: Gasoline
Zastosowanie
petroleum
Komentarz do analizy
Analiza związków siarki w paliwach wymaga przezwyciężenia dwóch problemów. 1) Wykrywanie tych związków w matrycy próbki węglowodorowej oraz 2) adsorpcja tych związków przez kolumnę. Detektory specyficzne dla siarki, takie jak detektor płomieniowo-fotometryczny (FPD), mogą być wykorzystane do przezwyciężenia pierwszego wyzwania. Kolumna o niskim stosunku faz, taka jak SPB-1 SULFUR, może być użyta do pokonania drugiego wyzwania. Ten slajd przedstawia analizę próbki benzyny, w której ścieki z kolumny zostały rozdzielone na dwa detektory. Górny chromatogram pokazuje odpowiedź FID, a dolny chromatogram pokazuje odpowiedź FPD.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)