Kluczowe dokumenty
G005878
Analiza LC/MS/MS metabolitów witaminy D na urządzeniu 2445 Express F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express  F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53571-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5178 psi (357 bar)
column temp.: 40 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL, each compound 300 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Rola metaboliczna i konsekwencje zdrowotne różnych izoform witaminy D są obecnie przedmiotem zainteresowania klinicznego. Dlatego ważne jest, aby mieć metodę analityczną, która rozdzieli wszystkie znane izoformy z niezbędną czułością i specyficznością. Ta aplikacja pokazuje, że Ascentis Express F5 zapewnia szybką rozdzielczość izobarycznych metabolitów witaminy D. Detekcja MS zapewnia niezbędną rozdzielczość wtórną. Detekcja MS zapewnia niezbędną rozdzielczość wtórną. Zastosowano najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych w celu zapewnienia niezawodnej i bezawaryjnej pracy. CRM firmy Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    1α,25-Dihydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    25-Hydroxyvitamin D3 solution, 100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    25-Hydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, 98% (CP)
    3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 solution, 100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
    1α-Hydroxyvitamin D3, ≥97.0% (HPLC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)