G005559
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: SUPELCOSIL LC-PAH, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58318)
mobile phase: [A] water, [B] methanol
gradient: 55 to 100% B in 5 min; held at 100%B for 10 min
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: EPA 610 mix
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
environmental
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)