G004399
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)