G002209
ASTM D3612-96: GC Analysis of Transformer Gas on Carboxen®-1010 PLOT
suitable for GC
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven: 35 °C (8.5 min), 24 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: TCD, 230 °C, Methanizer, 375 °C, and FID, 230 °C in series
carrier gas: argon, 3.0 mL/min
injection: 10.0 μL direct using a sample valve, 150 °C
sample: 9 analytes, each at 500 ppm
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)