25461
Carboxen®-1006 PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
opis
PLOT = Porous Layer Open Tubular
producent / nazwa handlowa
Carboxen®
Parametry
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
średnia grubość
30 μm
df
30 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Carbon molecular sieve phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
food and beverages
typ kolumny
capillary PLOT
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Carbon molecular sieve
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protokoły
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.