Kluczowe dokumenty
G000691
HPLC Analysis of Amides on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] methanol; [B] 25mM monopotassium phosphate, pH 3.0; (20:80, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Strychnine
    Quinidine
    Quinine
    Codeine
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)