Key Documents
FAP89036
Pesticides and PCBs in milk powder
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Bifenthrin, DDE-pp, Famoxadone, Fenvalerate, HCH-G (gamma hexachlorocyclohexane / lindane), Pendimethalin, Pyrazophos, PCB 52, PCB 153
Matrix Group: Dairy products and eggs
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)