Kluczowe dokumenty
BCR187
Natural milk powder (pesticides)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR187
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDE, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4