Kluczowe dokumenty
FAP88987
Pesticides and PCBs in infant formula
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Chlordane (cis), Chlorfenvinphos (sum of E and Z isomers), HCH-B (beta hexachlorocyclohexane), Heptachlo-eopxide (cis), PCB 101, Demeton-S-methyl-sulfoxide (oxydemeton-methyl), Nitrofen
Matrix Group: Dairy products and eggs
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)