Kluczowe dokumenty
FAP83946
Fusarium toxins in animal feed
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Biotoksyny / Mikotoksyny
Deoksyniwalenol (DON), Zearalenon (ZON), T-2, HT-2
Grupa matryc: Pasza dla zwierząt
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)