ERMBF446C
Maize GMO Standard ERM-BF446
0.1% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, certified reference material, ERM®
Synonim(y):
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
ERMBF446C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)