Kluczowe dokumenty
ERMBF437D
Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certyfikowany dla frakcji masowej DAS-81419-2 SOYA.
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF437D.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)