Kluczowe dokumenty
D4294LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set A
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Komponenty
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4294LMPSA-8X100ML4061841264095