WHAUN203NPENYL
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters
Nylon, 0.2 μm, 100/pk
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
PTFE septa (PTFE coated silicone rubber)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
zastosowanie
aqueous/organic samples in 3 to 10 pH range
Właściwości
cap (Septa)
graduations: no
(equivalent in size to 12 x 32 mm vials)
nominal force to compress: approximately 18 lb / 8.2 kg
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 28421668 (US reference)
Whatman UN203NPENYL
pojemność filtra
400 μL
wielkość porów
0.2 μm
przydatność
suitable for (routine HPLC/UHPLC analysis, protein precipitation, solubility testing; sample filteration)
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Transform your HPLC and UHPLC sample preparation with our Mini-UniPrep® syringeless filters. These filters combine four steps into one to offer a fast, efficient, and environmentally friendly solution to sample filtration prior to chromatography.
Chromatography sample preparation steps traditionally involve multiple consumables like syringe filters, vials, and septa, which increases costs and time required for sample filtration. Mini-UniPrep® syringeless filters eliminate the need for these separate disposable components and prepare samples in one-third the time required by other methods used for high performance liquid chromatography.
By excluding large particles from a chromatography sample, the time required to process the mobile phase is shortened and HPLC column life is extended by reducing contamination that causes clogging and back pressure build up.
Mini-UniPrep® syringeless filters can be used either manually or with a multicompressor. The multicompressor allows for processing of multiple filtration samples, further reducing sample preparation time for chromatographic analysis.
Using the Mini-UniPrep® syringeless filter is easy. If you are not using a multicompressor, simply place your sample in the Mini-UniPrep® device, insert the plunger, and compress. Your sample is filtered rapidly and easily. The unique design allows the liquid sample to be forced into the reservoir of the plunger. Any excess air escapes though the vent hole until the seal is engaged. The Mini-UniPrep® syringeless filter can then be used in an autosampler.
Zastosowanie
- Routine HPLC/UHPLC analysis
- Composite assays
- Content uniformity
- Protein precipitation
- Solubility testing
- Dissolution testing
- Sample filtration
Cechy i korzyści
- Uniwersalne urządzenie filtrujące do szybkiego i ekonomicznego przetwarzania próbek chromatograficznych
- Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych strzykawek, strzykawkowych filtrów membranowych, fiolek i sept.
- Zaprojektowany do użytku z autosamplerem UHPLC lub HPLC do wysokowydajnej analizy
- Dostępne rozmiary porów filtrów 0,2 µm i 0,45 µm, aby spełnić wymagania dotyczące filtracji próbek
- Kompatybilny z większością głównych autosamplerów
- Opcje obudowy: bursztynowa zapobiegająca fotodegradacji próbek wrażliwych na światło lub półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę wzrokową wykonana z polipropylenu (PP)
- Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.