WAMUPG2HCPWC1
Whatman® Mini-UniPrep® G2 hand compressor
1 position, pack of 1
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy, filtr whatman, mini-uniprep G2, sprężarka ręczna
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 29026195 (US reference)
Whatman MUPG2HCPWC1
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Ergonomiczny kompresor ręczny pozwala na przygotowanie próbki przy zwiększonym komforcie dłoni
- Filtr bezstrzykawkowy Mini-UniPrepAll-in-One przygotowuje próbki trzy razy szybciej niż standardowa metoda filtra strzykawkowego.
- Szklane lub polipropylenowe fiolki Mini-UniPrep wspomagają analizy, takie jak kontrola jakości farmaceutycznej (pharma QC) i monitorowanie wody.
- Fiolki Mini-UniPrep mogą być ładowane bezpośrednio do autosamplera.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)