Kluczowe dokumenty
GS203NPENYL
Whatman® Mini-UniPrep® G2 slit septum
Nylon membrane, pore size 0.2 μm, clear vial, pack of 100
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy, filtr whatman
About This Item
Kod UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
clear vial
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman Article No. 29026635 (US reference)
Whatman GS203NPENYL
Parametry
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
pojemność filtra
500 μL
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Whatman Mini-UniPrep G2 to urządzenie typu "wszystko w jednym", które działa zarówno jako filtr , jak i szklana fiolka do autosamplera do przygotowywania próbek przed UHPLC/HPLC.
  • Ciecz przechowywana w szkle, redukująca wymywanie (szczególnie w przypadku rozpuszczalników organicznych)
  • Działa dobrze w przypadku próbek wodnych
  • Próbka styka się z plastikiem tylko podczas kompresji
  • Lepsze tempo odparowywania rozpuszczalnika
  • Przetwarzanie próbek 3 razy szybciej niż tradycyjna metoda filtra strzykawkowego
  • Urządzenie typu "wszystko w jednym" zastępuje wiele materiałów eksploatacyjnych
  • Redukcja odpadów laboratoryjnych
  • Uproszczenie zamawiania
  • Mniej materiałów eksploatacyjnych do przechowywania w laboratorium
  • Zaprojektowany tak, aby pasował do każdego autosamplera, który mieści standardowe fiolki 12 x 32 mm
Cechy i korzyści
  • Zawiera zintegrowaną fiolkę z autosamplerem, tłok z dołączoną membraną filtrującą oraz przegrodę/nakrętkę.
  • Fiolki ze szkła borokrzemianowego eliminują wymywalne substancje na bazie tworzyw sztucznych, które mogą pochodzić z fiolek polipropylenowych.
  • Zaprojektowane do przechowywania do 0,5 ml niefiltrowanej próbki, którą można następnie załadować bezpośrednio do autosamplera.
  • Łatwo sprawdzić, kiedy próbka została przefiltrowana
  • Szeroka gama membran o wielkości porów 0,2 i 0,45 µm spełniających określone wymagania
  • Dostępne również w bursztynowym szkle dla próbek wrażliwych na światło
Informacje prawne
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)