Kluczowe dokumenty
CX2564
Supelco
Carboxen® 564 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Synonim(y):
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Nazwa produktu
CARBOXEN® 564, 20-45 MESH,
opis
Surface pH = 8.7
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
500 m2/g
wielkość porów
26 % macroporosity
27 % macroporosity
47 % microporosity
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Carboxens are a highly engineered synthetic carbon adsorbent engineered from polymeric precursors. These particles will not plastically deform like resins or generate fines like activated carbon. These materials are shipped and stored dried. These derivatized resins bring value to a wide range of purification applications for removing both small and large molecule impurities. They find use in both gas and liquid phase purifications. Some examples include removal of homogenous catalysts from active pharmaceutical ingredients (API)s, high-risk impurities in biochemical purifications such as host cell proteins from mAbs, removal of toxic heavy metals, purification of chlorinated molecules, and removal of extractables and leachables. Tapered pores result in increased thermodynamic and kinetic properties for both adsorption and desorption. The Carboxens vary in the relative percentage of pore structures (micro, meso, and macro), surface area, and surface pH.
Zastosowanie
Carboxens® to wysoce zaawansowany syntetyczny adsorbent węglowy wykonany z prekursorów polimerowych. Cząsteczki te nie odkształcają się plastycznie jak żywice ani nie generują drobnych cząstek jak węgiel aktywny. Materiały te są transportowane i przechowywane w stanie wysuszonym. Te pochodne żywice wnoszą wartość do szerokiego zakresu zastosowań oczyszczania do usuwania zarówno małych, jak i dużych zanieczyszczeń cząsteczkowych. Znajdują one zastosowanie zarówno w oczyszczaniu fazy gazowej, jak i ciekłej. Niektóre przykłady obejmują usuwanie homogenicznych katalizatorów z aktywnych składników farmaceutycznych (API), zanieczyszczeń wysokiego ryzyka w oczyszczaniu biochemicznym, takich jak białka komórek gospodarza z mAbs, usuwanie toksycznych metali ciężkich, oczyszczanie chlorowanych cząsteczek oraz usuwanie substancji ekstrahowalnych i wymywalnych.
Cechy i korzyści
Features and Benefits:
  • Spherical
  • Hard (ball pan hardness >98%)
  • Stable up to 400°C
  • High purity
  • Easy to pack
  • Stable over entire pH range
  • Do not create backpressure
  • High osmotic shock stability
  • Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
For more information, please visit: specialty Carbon Adsorbents
Informacje prawne
Carboxen jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)