Merck
CRM80839
Supelco
Tritosulfurone Metabolite M635H004
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-Amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5F3N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)OC)N
InChI
1S/C5H5F3N4O/c1-13-4-11-2(5(6,7)8)10-3(9)12-4/h1H3,(H2,9,10,11,12)
Klucz InChI
DTVMLDILWYLGLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Metabolit tritosulfuronu M635H004 powstaje w wyniku zastosowania nowej substancji czynnej tritosulfuronu, która należy do klasy chemicznej sulfonylomoczników. Tritosulfuron - ogólnoustrojowy herbicyd, jest inhibitorem syntazy acetolaktanowej (ALS). Jest stosowany do powschodowego zwalczania różnych chwastów dwuliściennych w zbożach i kukurydzy.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, tritosulfuron jest dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chloride promoted oxidation of tritosulfuron by peroxymonosulfate
Rivas FJ and Solis RR
Chemical Engineering Journal, 349, 728-736 (2018)