Merck
CRM67344
Supelco
Indoxacarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[N-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethoxy)anilinocarbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17ClF3N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4
InChI
1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Klucz InChI
VBCVPMMZEGZULK-NRFANRHFSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Indoksakarb jest niesystemowym i chiralnym insektycydem oksadiazynowym. Jest antagonistą kanału sodowego i blokuje zależne od napięcia kanały sodowe w neuronach, upośledzając w ten sposób funkcje nerwowe i odżywianie, powodując paraliż i śmierć owada. Wchłaniany drogą pokarmową i kontaktową, jest stosowany przeciwko owadom ssącym, głównie szkodnikom Lepidoptera na wielu różnych uprawach.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, indoksakarb jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. ustanawia najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) indoksakarbu (mierzony jako suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) w wysokości 0,02 mg/kg w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzew. Indoksakarb musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM indoksakarbu może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Badanie trwałości, dystrybucji i oceny ryzyka pozostałości indoksakarbu w próbkach pomidorów i gleby przy użyciu chromatografii gazowej ze spektrometrią mas z jonizacją elektronów.
  • Jednoczesna enancjoselektywna analiza pozostałości cis-epoksykonazolu i indoksakarbu w różnych próbkach herbaty, naparu z czarnej herbaty i gleby za pomocą chiralnej HPLC połączonej z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu (Q-TOF/MS).
  • Opracowanie i walidacja metody oznaczania pozostałości pestycydów iprowalikarbu, indoksakarbu i boskalidu w próbkach winogron i wina metodą chromatografii gazowej/spektrometrii mas z pułapką jonową (GC/ITMS).
  • Ocena próbek owoców chili pobranych w różnych odstępach czasu pod kątem obecności indoksakarbu i tiametoksamu metodą chromatografii gazowo-cieczowej z detekcją wychwytu elektronów (GLC-ECD) i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS/MS).
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood,Nervous system,Heart, Heart,Nervous system,Blood system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melika Ghelichpour et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 208, 208-216 (2019-01-27)
The aim of the present study was to investigate the effects of chronic exposure of common carp (Cyprinus carpio) to indoxacarb on immune, antioxidant and stress gene expression. After 21 days exposure to 0, 0.75, 1.5 and 3 ppm indoxacarb, expression
Xinzhong Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 212-223 (2014-08-12)
A novel and sensitive method for simultaneous enantiomeric analysis of two pesticides-cis-epoxiconazole and indoxacarb-in various teas, black tea infusion, and soil samples has been developed. The samples were initially subjected to acetonitrile extraction followed by cleanup using lab-made florisil/graphitized carbon
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM67344-100MG4065265038386
CRM67344-25MG4065266923575