Merck
CRM04195
Supelco
Dichlofluanid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Cl2FN2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.23
Beilstein:
2947992
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11Cl2FN2O2S2/c1-13(2)18(15,16)14(17-9(10,11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
WURGXGVFSMYFCG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Dichlofluanid to biocyd wspomagający należący do klasy sulfamidów. Wiąże się z grupami tiolowymi, w tym z tripeptydem glutationu, hamując oddychanie mitochondrialne i peroksydację lipidów.
Dichlofluanid jest szeroko stosowany w rolnictwie do zwalczania parcha, brunatnej zgnilizny i chorób przechowalniczych jabłek i gruszek, Botrytis spp, Alternaria spp., Clasterosporium spp., mączniaka rzekomego itp. w winorośli, owocach ziarnkowych, owocach pestkowych, jagodach, truskawkach, chmielu, pomidorach, dyniowatych, warzywach, roślinach ozdobnych i rozsadach drzew iglastych.
Dichlofluanid nie jest zatwierdzony w Unii Europejskiej. Domyślny NDP wynoszący 0,01 mg/kg został ustalony zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Zastosowanie
Jest przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych. Dichlofluanid CRM może również znaleźć zastosowanie w sposób opisany poniżej:
  • Określenie stężenia dichlofluanidu i jego metabolitu w wodzie morskiej i osadach trzech marin w Grecji przed i w trakcie sezonu żeglarskiego.
  • Ocena biochemicznych i fizjologicznych skutków ekspozycji na dichlofluanid dla omułka Perna perna.
  • Fotokatalityczna degradacja chlorotalonilu i dichlofluanidu w zawiesinach TiO2
  • Badanie toksyczności fungicydów penkonazolu, cymoksanilu i dichlofluanidu oraz ich wpływu na tempo wzrostu, produkcję biomasy, tempo oddychania i żywotność drożdży.
  • Oszacowanie szybkości zanikania dichlofluanidu i tebukonazolu po kolejnych aplikacjach na dwie odmiany sałaty uprawianej w warunkach szklarniowych.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Hamwijk et al.
Chemosphere, 60(9), 1316-1324 (2005-07-16)
Dichlofluanid (N-dichlorofluoromethylthio-N'-dimethyl-N-phenylsulphamide) is used as booster biocide in antifouling paints. The occurrence of dichlofluanid and its metabolite DMSA (N'-dimethyl-N-phenyl-sulphamide) was monitored in seawater and marine sediment from three Greek marinas. Seawater and sediment samples were collected at three representative positions
Regina Coimbra Rola et al.
Marine pollution bulletin, 157, 111321-111321 (2020-07-14)
Dichlofluanid is a fungicide employed as a booster biocide in antifouling paints, but information its toxicity to aquatic organisms is scarce. This study aims to evaluate biomarker responses in the mussel Perna perna exposed to dichlofluanid. Mussels were exposed to
I C Ribeiro et al.
Chemosphere, 41(10), 1637-1642 (2000-11-01)
In the present work the sensitivity of yeast strains of Kluyveromyces marxianus, Pichia anomala, Candida utilis, Schizosaccharomyces pombe and Saccharomyces cerevisiae, to the fungicides cymoxanil, penconazol, and dichlofluanid, was evaluated. Dichlofluanid induced the most negative effects, whereas penconazol in general
C Hamwijk et al.
Chemosphere, 60(9), 1316-1324 (2005-07-16)
Dichlofluanid (N-dichlorofluoromethylthio-N'-dimethyl-N-phenylsulphamide) is used as booster biocide in antifouling paints. The occurrence of dichlofluanid and its metabolite DMSA (N'-dimethyl-N-phenyl-sulphamide) was monitored in seawater and marine sediment from three Greek marinas. Seawater and sediment samples were collected at three representative positions