Kluczowe dokumenty
CRM04144
Dichlon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, Dichlon
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
194-197 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
Klucz InChI
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dichlone to środek grzybobójczy należący do klasy chinonów. Dichlone zmienia przepuszczalność błony komórkowej w komórkach fibroblastycznych. Szybko wnika do komórki i stymuluje pobieranie tlenu.
Dichlone nie jest zatwierdzony w Unii Europejskiej. Domyślny NDP wynoszący 0,01 mg/kg został ustalony zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Dichlone jest stosowany do zwalczania różnych grzybów w owocach, warzywach, roślinach ozdobnych i uprawach polowych, w szczególności zarazy kwitnienia, parcha jabłoni i gruszek oraz brunatnej zgnilizny owoców pestkowych.
Zastosowanie
- Ocena toksyczności niektórych naturalnie występujących chinonów i łatwo syntetyzowanych pochodnych chinonu na przędziorku dwuplamistym i trzech gatunkach mszyc w warunkach laboratoryjnych i szklarniowych.
- Ocena antyfidantnego i toksycznego działania wybranych chinonów na larwy chowacza brukwiaczka Trichoplusia ni.
- Ocena czterech 1,4-naftochinonów i 10 1,4-naftochinonów z domieszką pirymidynonu pod kątem aktywności przeciwdrobnoustrojowej przeciwko lekoopornym bakteriom jamy ustnej.
- Określenie skuteczności stosowania technik ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym (SFE) i chromatografii w stanie nadkrytycznym (SFC) w analizie poziomów pozostałości pestycydów w konserwach, warzywach i owocach.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)