Merck
T30406
Sigma-Aldrich
2-Thiohydantoin
99%
Synonim(y):
2-Thioxo-4-imidazolidinone, NSC 11772
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4 (vs air)
Próba
99%
mp
229-231 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CNC(=S)N1
InChI
1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
Klucz InChI
UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Drugs with antidiabetic activity
  • Barbituric acid and thiohydantoin derivatives with antimicrobial activity
  • Possible anticancer agents
  • Fibroblast growth factor receptor 1 kinase inhibitors
  • HIV-1 integrase inhibitors
Reactant for persilylation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shruti Beharry et al.
Journal of ethnopharmacology, 211, 126-170 (2017-08-16)
Maca - Lepidium meyenii Walp. has been cultivated and used by Andean people for over 1300-2000 years in Peru as food and medicine. Starting in the late 1990's it has developed into an important herbal medicine in China and is
Klaus Abraham et al.
Archives of toxicology, 93(2), 331-340 (2018-12-12)
Fatty acid esters of glycidol (glycidyl esters) are heat-induced food contaminants predominantly formed during industrial deodorization of vegetable oils and fats. After consumption, the esters are digested in the gastrointestinal tract, leading to a systemic exposure to the reactive epoxide