Key Documents
CRM37038
Flumorph
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereoisomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(EZ)-4-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)acryloyl]morpholine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)\C(=C/C(=O)N2CCOCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H22FNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+
Klucz InChI
BKBSMMUEEAWFRX-NBVRZTHBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)