CRM33886
Desmethyl-pirimicarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
5,6-Dimethyl-2-methylamino-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CNc1nc(C)c(C)c(OC(=O)N(C)C)n1
InChI
1S/C10H16N4O2/c1-6-7(2)12-9(11-3)13-8(6)16-10(15)14(4)5/h1-5H3,(H,11,12,13)
Klucz InChI
GTKRZJVAXAQBMB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)