Merck
CRM01342
Supelco
Etridiazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole, Ethazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5Cl3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOc1nc(ns1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3N2OS/c1-2-11-4-9-3(10-12-4)5(6,7)8/h2H2,1H3
Klucz InChI
KQTVWCSONPJJPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Etridiazol jest fungicydem skutecznym przede wszystkim przeciwko oomycetes i szeroko stosowanym w zwalczaniu gatunków Pythium i Phytophthora na uprawach rolniczych i ogrodniczych. Etridiazol powoduje hydrolizę fosfolipidów błon komórkowych do wolnych kwasów tłuszczowych i lizofosfatydów, prowadząc do lizy błon u grzybów.
Normy dotyczące wody pitnej regulują maksymalny poziom zanieczyszczenia (MCL) dla etridiazolu w uzdatnionej wodzie. Australijskie wytyczne dotyczące wody pitnej ustalają MCL na poziomie 0,1 mg L-1. Normy wody pitnej Unii Europejskiej (UE) regulują poziom dla każdego pestycydu na 0,0001 mg L-1 i sumę wszystkich pestycydów na 0,0005 mg L-1.
Etridiazol został włączony do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w dniu 1 czerwca 2014 r. dyrektywą Komisji 2011/29/UE i został uznany za zatwierdzony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 541/2011. Włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG było ograniczone do zastosowań etridiazolu jako fungicydu w systemach niezwiązanych z glebą w szklarniach. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1777 dla etridiazolu dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie od 0,05 do 0,4 mg/kg.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny może być stosowany do następujących celów:
  • Ocena teratogennego i toksycznego wpływu etridiazolu na rozwój zarodków danio pręgowanego.
  • Badanie potencjalnych endofitycznych nawozów biologicznych z tolerancją na fungicydy i właściwościami promującymi wzrost roślin
  • Zbadanie fotodegradacji etridiazolu przez promieniowanie UV o długości fali 254 nm podczas uzdatniania wody pitnej
  • Określenie adsorpcji i desorpcji etridiazolu i oksamylu na arkuszach polietylenowych i rurkach z polichlorku winylu stosowanych w ogrodnictwie.
  • Opracowanie selektywnej i czułej metody analitycznej do oznaczania karboksylowego i merkapturowego metabolitu etridiazolu w moczu.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
310.1 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
154.5 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption experiments of etridiazole and oxamyl on polyethylene sheets and poly (vinyl chloride) tubing used in horticulture
Vuik J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 328-330 null
Alba Brancato et al.
EFSA journal. European Food Safety Authority, 15(3), e04736-e04736 (2017-03-09)
In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the evaluating Member State (EMS), the Netherlands, received an application from Arysta LifeScience Great Britain Limited to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance etridiazole in various
Teratogenic and developmental toxic effects of etridiazole on zebrafish (Danio rerio) embryos
Vasamsetti BMK
Applied Biological Chemistry, 1-10 null
R T van Welie et al.
Archives of toxicology, 65(8), 625-632 (1991-01-01)
Etridiazole, 5-ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole, was orally administered to rats and human volunteers. Two metabolites of etridiazole were synthesized: 5-ethoxy-1,2,4-thiadiazole-3-carboxylic acid (ET-CA) and N-acetyl-S-(5-ethoxy-1,2,4-thiadiazol-3-yl-methyl)-L-cysteine (ET-MA). Selective and sensitive analytical procedures to determine etridiazole, the carboxylic acid ET-CA and the mercapturic acid ET-MA in
Chao Liu et al.
Chemosphere, 76(5), 609-615 (2009-05-30)
The photodegradation of etridiazole (ETZ) in water by UV radiation at 254 nm was investigated. Results indicate that the simulated first-order rate constants decreased with the increase of initial ETZ concentration (i.e., 5, 20 and 30 microM), and did not