BP821
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt dihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
Poziom jakości
rodzina API
nicotine
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc2c(cc1)O\C(=C3\C=C(C=CC\3=O)NC(=O)C(C)C)\N2
InChI
1S/C17H15ClN2O3/c1-9(2)16(22)19-11-4-5-14(21)12(8-11)17-20-13-7-10(18)3-6-15(13)23-17/h3-9,20H,1-2H3,(H,19,22)/b17-12-
Klucz InChI
YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Używany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)