Kluczowe dokumenty
PHR3060
Supelco
Nicotine Related Compound A/EP Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Anatabine, (RS)-Anatabine, (±)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-bipyridine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-dipyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.22
Kod UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1463326
rodzina API
nicotine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1C(CC=CC1)c2cnccc2
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
Klucz InChI
SOPPBXUYQGUQHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Anatabina jest przenikającym przez barierę krew-mózg drobnym alkaloidem, agonistą cholinergicznym, wyizolowanym z rodziny roślin Solanaceae, który wykazuje właściwości przeciwzapalne. Najwyraźniej właściwości przeciwzapalne anatabiny są częściowo pośredniczone przez hamowanie fosforylacji STAT3 i p65 NFkB. Anatabina zmniejsza transkrypcję i syntezę białka β-sekretazy (BACE-1) i wydaje się łagodzić eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie tarczycy i zapalenie mózgu i rdzenia.
Anatabina to przenikający przez barierę krew-mózg drobny alkaloid, agonista cholinergiczny, wyizolowany z rodziny roślin Solanaceae, który wykazuje właściwości przeciwzapalne.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)